Läs mer
Lenz Laborglasintrumente Tvåhalsade rundbottnade kolvar, sidohals parallell
Produktkod. p-7222452
Kapacitet (metrisk):
100 mL
500 mL
1 L
2 L
4 L
Förpackningsstorlek:
Varje
Standard konisk fog:
Side Neck NS 14/23
Side Neck NS 29/32
Produktkod. 10768081
Brand: Lenz Laborglasintrumente 03204137
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Tillverkad av högkvalitativa material. Varje tillverkningssteg testas genom ett omfattande kvalitetsledningssystem, baserat på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Destillationskolvar
  • Med parallell sidohals
  • Med koniska slipade fogar
  • Med inskriptionsetikett
  • Material: DURAN™
Specifikationer
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Material Duran Glas
Diameter (metrisk) Yttre 64 mm