Läs mer
Cole-Parmer™ Standard tvåstifts förlängningsklämmor
Produktkod. 11735419 Handla allt Cole-Parmer Produkter
Change view
Diameter (metrisk):
75 mm
92 mm
95 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Diameter (metrisk) unitSize
11735419 92 mm Varje
11745419 95 mm Varje
11939718 75 mm Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11735419 Leverantör Cole-Parmer™ Leverantörsnummer 0802144
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    647.00 SEK
    573.06 SEK / Paket med 1
    Save 73.94 SEK
    11% Av
Beräknad leverans: 15-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Håll säkert buretter, termometrar, bägare och kolvhalsar med dessa förlängningsklämmor. Standard tvåstifts förlängningsklämmor är erbjudande för att hålla raka apparater. Dubbla justerbara klämmor erbjuds i antingen rostfritt stål eller förnicklad zink.
Välj enkel justeringsstil för standardanvändning där en spets eller“ finger” justeras med en vingmutter, medan den andra stiften förblir stationär eller för en mer mångsidig klämma, välj den dubbla justeringsstilen.
  • Båda stiften kan enkelt justeras över ett större område
  • Finns i medium och stora storlekar
  • Levereras med halkfria vinylhylsor eller för temperaturer över 100 °C, glasfiberöverdrag
  • En extra hållare måste köpas för att fästa klämmor på labbramar, stödställ eller annan utrustning
Specifikationer
Kvantitet 1 st
Typ Utility Clamp
Material Nickelpläterad zink
För användning med (applikation) Idealisk för att hålla raka apparater som buretter, termometrar, bägare och kolvhalsar
Diameter (metrisk) 92 mm
Längd (metrisk) 233 mm
Storlek Betydande