Läs mer
Cole-Parmer™ Standard tvåstifts förlängningsklämmor
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Diameter (metrisk):
75 mm
92 mm
95 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Välj enkel justeringsstil för standardanvändning där en spets eller“ finger” justeras med en vingmutter, medan den andra stiften förblir stationär eller för en mer mångsidig klämma, välj den dubbla justeringsstilen.
- Båda stiften kan enkelt justeras över ett större område
- Finns i medium och stora storlekar
- Levereras med halkfria vinylhylsor eller för temperaturer över 100 °C, glasfiberöverdrag
- En extra hållare måste köpas för att fästa klämmor på labbramar, stödställ eller annan utrustning
Specifikationer
Specifikationer
| Kvantitet | 1 st |
| Typ | Utility Clamp |
| Material | Nickelpläterad zink |
| För användning med (applikation) | Idealisk för att hålla raka apparater som buretter, termometrar, bägare och kolvhalsar |
| Diameter (metrisk) | 92 mm |
| Längd (metrisk) | 233 mm |
| Storlek | Betydande |