Beskrivning
- Designad för lång livslängd och tillförlitlighet
- Tillverkad av högklassiga material och korrosionsbeständig beläggning på invändiga ytor
- Byggd för renare arbetsmiljö
- Minskade utsläpp av oljedimma
- Svala drifttemperaturer
- Interna förfilter och oljedimmfilter ingår (förutom FRVP28)
- Snabb och enkel service med felsäker poka-yoke servicedesign
- Använd premiumolja för snabba och enkla oljebyten med förlängda oljebytesintervaller
- Oljenivåer övervakas lätt genom stor visningsport
Specifikationer
Specifikationer
| Inkluderar | Anslutningsflänsar DN 16 KF, Motorskyddsnivå IP 54, Tillbehör: 2 l premiumolja, Avgasfilter, 8 mm slangmunstyckesadapter, Centrerings- och klämringar |
| Motorhastighet | 1450 rpm |
| Elektriska krav | 230 V, 50/60 Hz |
| Mått (L x B x H) | 463 x 157 x 230 mm (utan handtag och tillbehör) |
| Modell | FRVP5 |
| Bullernivå | < 50dB(A) |
| Wattal | 370 W |
| Vikt (metrisk) | 22 kg |
| Flödeshastighet | 85 l/min. (vid 50 Hz) |
| För användning med | Djup vakuumdrift |
| Visa mer |