Läs mer
Fisherbrand™ Tvåstegs lamellpump FRVP-serien
Produktkod. 16244611 Handla allt Fisherbrand Produkter
Change view
Flödeshastighet:
122 l/min. (vid 50 Hz)
280 l/min. (vid 50 Hz)
38 l/min (vid 50 Hz)
483 l/min. (vid 50 Hz)
85 l/min. (vid 50 Hz)
Modell:
FRVP16
FRVP2
FRVP28
FRVP5
FRVP8
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Flödeshastighet Modell
16244611 122 l/min. (vid 50 Hz) FRVP8
16224611 38 l/min (vid 50 Hz) FRVP2
16234611 85 l/min. (vid 50 Hz) FRVP5
16254611 280 l/min. (vid 50 Hz) FRVP16
16264611 483 l/min. (vid 50 Hz) FRVP28
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 16244611
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Robusta, måste-ha-pumpar för djupvakuumdrift ger hög tillförlitlighet och låg underhållsdrift i ett brett utbud av labb- och industriella tillämpningar
  • Designad för lång livslängd och tillförlitlighet
  • Tillverkad av högklassiga material och korrosionsbeständig beläggning på invändiga ytor
  • Byggd för renare arbetsmiljö
  • Minskade utsläpp av oljedimma
  • Svala drifttemperaturer
  • Interna förfilter och oljedimmfilter ingår (förutom FRVP28)
  • Snabb och enkel service med felsäker poka-yoke servicedesign
  • Använd premiumolja för snabba och enkla oljebyten med förlängda oljebytesintervaller
  • Oljenivåer övervakas lätt genom stor visningsport
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Inkluderar Anslutningsflänsar DN 16 KF, Motorskyddsnivå IP 54, Tillbehör: 2 l premiumolja, Avgasfilter, 8 mm slangmunstyckesadapter, Centrerings- och klämringar
Motorhastighet 1450 rpm
Elektriska krav 230 V, 50/60 Hz
Mått (L x B x H) 463 x 157 x 230 mm (utan handtag och tillbehör)
Modell FRVP8
Bullernivå < 50dB(A)
Wattal 370 W
Vikt (metrisk) 22.5 kg
Flödeshastighet 122 l/min. (vid 50 Hz)
För användning med Djup vakuumdrift
Pumptyp Tvåstegs-lamellvakuumpump
Oljekapacitet 1000 mL
Användningsområden Kemi: Schlenk-slangar, handsklådor, biovetenskap: frystorkar, vakuumkoncentratorer, vakuumugnar (< 0,1 mbar), Industriell: vakuumugnar, isoleringsdammsugare, analytiska: som ersättningspumpar för masspektrometrar, Allmän FoU: för evakuering av vakuumsystem och kammare ner till fina vakuumnivåer (10 <sup>-3</sup> mbar)
Maximalt tryck Utan gasballast partiell: 5 x 10 -4 mbar, utan gasballast totalt: 2 x 10 -3 mbar, med gasballast totalt: 2 x 10 -3 mbar
Spänning 230 V