Läs mer
Bel-Art™ SP Scienceware™ Teströrsställ i två skikt av polypropen
Handla allt SP Scienceware Produkter
Håller:
Rör (13 till 16 mm)
Rör (16 till 20 mm)
Diameter (metrisk) öppning:
16 mm
20 mm
Beskrivning
Designad för att klara förhöjda vattentemperaturer för inkubation.
- Håll serumflaskor, RIA-flaskor, T 3 eller T 4 reaktionsflaskor, eller någon annan flaska eller rör med samma dimensioner
- Kommer inte att rosta eller korrodera
- Lättvikt
- Autoklaveringsbar
- Polypropenkonstruktion
- Inkluderar handtag på gaveln
Specifikationer
Specifikationer
| Inkluderar | Integrerade handtag på gaveln |
| Produkttyp | Rörställ (2-vånings) |
| Array | 4 x 10 |
| Autoklaveringsbar | Autoklaverbar (121°C) |
| Håller | Rör (13 till 16 mm) |
| Material | Polypropen |
| Positioner | 40 |
| Form | Rektangulär |
| Kvantitet | 1 vardera |
| Mått (L x B x H) | 254 x 111 x 89mm |
| Visa mer |