Läs mer
Gilac™ Tvåfärgad häckande staplingsbehållare
Produktkod. 17948921
Kapacitet (metrisk):
25 l
34 l
Mått (L x B x H):
600 x 400 x 144 mm
600 x 400 x 184 mm
Produktkod. 17948921
Brand: Gilac™ G180701
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Tvåfärgad staplingsbehållare 600 x 400 är mycket hållbar under intensiv användning och enkel rengöring. Dra nytta av ergonomiska integrerade handtag för ett enkelt och praktiskt grepp.
  • Stapling och kapsling av fast behållare.
  • Mycket hållbar i den intensiva användningscykeln.
  • Ergonomiska integrerade handtag för ett enkelt och praktiskt grepp.
  • Släta sidor och botten för enkel rengöring.
  • Idealisk behållare för trädgårdsskörd för skörd och transport av frukt och grönsaker.
  • Stapling och häckning när halvt vänt.
  • Snabb igenkänning tack vare tvåtonssystemet.
  • Om behållarna är fulla och staplade är alla färger på samma sida.
  • Om de är tomma och kapslade, växlas färgerna.
  • 1 präglad etikettyta för enkel etikettborttagning.
  • Kompatibel med 4 och 6-hjuliga GILAC rulldockor.
Specifikationer
Kapacitet (engelska) 6,6 gal.
Kapacitet (metrisk) 25 l
Förslutningstyp Hold (Håll)
Färg Blå, Röd
Material HDPE
Form Rektangulär
Produkttyp Stackningsbehållare
Staplingsbar Ja
Mått (L x B x H) 600 x 400 x 144 mm
Längd (metrisk) 600 mm
Längd (engelska) 23,6 tum
Bredd (metrisk) 400 mm
Bredd (engelska) 15,7 tum
Höjd (metrisk) 144 mm
Höjd (engelska) 5,7 tum.