Läs mer
Gilac™ Tvåfärgad häckande staplingsbehållare
Kapacitet (metrisk):
25 l
34 l
Mått (L x B x H):
600 x 400 x 144 mm
600 x 400 x 184 mm
Beskrivning
- Stapling och kapsling av fast behållare.
- Mycket hållbar i den intensiva användningscykeln.
- Ergonomiska integrerade handtag för ett enkelt och praktiskt grepp.
- Släta sidor och botten för enkel rengöring.
- Idealisk behållare för trädgårdsskörd för skörd och transport av frukt och grönsaker.
- Stapling och häckning när halvt vänt.
- Snabb igenkänning tack vare tvåtonssystemet.
- Om behållarna är fulla och staplade är alla färger på samma sida.
- Om de är tomma och kapslade, växlas färgerna.
- 1 präglad etikettyta för enkel etikettborttagning.
- Kompatibel med 4 och 6-hjuliga GILAC rulldockor.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 6,6 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 25 l |
| Förslutningstyp | Hold (Håll) |
| Färg | Blå, Röd |
| Material | HDPE |
| Form | Rektangulär |
| Produkttyp | Stackningsbehållare |
| Staplingsbar | Ja |
| Mått (L x B x H) | 600 x 400 x 144 mm |
| Längd (metrisk) | 600 mm |
| Visa mer |