Läs mer
Gilac™ Tvåfärgad häckande staplingslåda
Beskrivning
- Solid låda 600 x 400 kapslingsbar och stapelbar.
- Mycket motståndskraftig vid intensiv användning.
- Ergonomiska integrerade handtag för enkelt och praktiskt grepp.
- Släta väggar och botten för enkel rengöring.
- Idealisk låda för trädgårdsskötsel, skörd och transport av frukt och grönsaker.
- Stapelbar och kapsbar genom halvvarvsrotation.
- Snabb identifiering tack vare tvåfärgssystemet.
- Om lådorna är fulla och staplade är alla färger på samma sida.
- Om lådorna är tomma och kapslade, växlas färgerna.
- 1 ojämn etikettyta för enkel etikettborttagning.
- Kompatibel med GILAC 4 och 6 hjulbaser.
Specifikationer
Specifikationer
| Kapacitet (engelska) | 6,6 gal. |
| Kapacitet (metrisk) | 25 l |
| Förslutningstyp | Hold (Håll) |
| Färg | Blå, Röd |
| Material | HDPE |
| Form | Rektangulär |
| Produkttyp | Spjällåda |
| Staplingsbar | Ja |
| Mått (L x B x H) | 600 x 400 x 144 mm |
| Längd (metrisk) | 600 mm |
| Visa mer |