Läs mer
Gilac™ Tvåfärgad bakelselåda
Produktkod. 17978821
Change view
Volym (metrisk):
20 l
Produktkod. Volym (metrisk)
17978821 20 l
1 options
Produktkod. 17978821 Leverantör Gilac™ Leverantörsnummer G0300501
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    279.30 SEK
    196.67 SEK / Paket med 1
    Save 82.63 SEK
    29% Av
Beräknad leverans: 19-11-2026
Tvåfärgad bakverkslåda kan staplas och kapslas med ett halvt varv. Lätt och lätt att ta tag i tack vare integrerade handtag.
  • 600 x 400 konditorivaror.
  • Kan staplas och kapslas med ett halvt varv.
  • Lättviktslåda.
  • Lätt att ta tag i tack vare praktiska, ergonomiska integrerade handtag.
  • Snabbt igenkännbar tack vare tvåtonssystemet.
  • Elfenben/orange
Specifikationer
Produkttyp Konditorivaror
Material Polypropen
Färg Elfenben, orange
Mått (L x B) 600 x 400 mm
Volym (engelska) 5,3 gal.
Volym (metrisk) 20 l