Läs mer
Masterflex™ Tvåvägs normalt öppen magnetisk klämventil
Beskrivning
- Perfekt där kontaminering är ett problem
- Kontrollera flödet i din slang utan direktkontakt mellan vätskan och ventilen
- Snabb svarstid
- Låg strömförbrukning och lång livslängd
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 12 VDC |
| Material | Silikon |
| För användning med | 1/32 tum. ID x 3/32 tum. OD-slang |
| För användning med (applikation) | Utmärkt för sanitära och farmaceutiska tillämpningar |
| Förpackningsmängd | 1 förpackning |
| Produkttyp | Elektriska magnetventiler (manövrerade) |