missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ TWS 119

Beskrivning
TWS 119 is a potent inhibitor of glycogen synthase kinase-3β (IC50 = 30 nM). TWS 119 inhibits both GSK3α and GSK3β in vitro (IC50 = 88 nM and 410 nM, respectively). TWS 119 induces neuronal differentiation in pluripotent murine embryonal carcinoma cells and embryonic stem cells at 400 nM. TWS 119 enhances the proliferation and survival of γδ T-cells, and induces differentiation of CD8+ T cells towards a stem cell-like memory T cell phenotype at 2.5 μM.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-[[6-(3-Aminophenyl)-7 H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-4-yl]oxy]phenol |
| CAS | 601514-19-6 |
| Kvantitet | 10 mg |
| Mål | GSK-3 Inhibitors |
| Molekylformel | C18H14N4O2 |
| Renhet | 0.97 |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?