Läs mer
STEMCELL Technologies TWS119
Kvantitet:
1 mg
10 mg
Beskrivning
- TWS119 is a potent disubstituted pyrrolopyrimidine inhibitor of glycogen synthase kinase 3 beta (GSK3β) with an IC50 of 30 nM and Kd of 126 nM (Ding et al.) GSK3 is a serine/threonine kinase that is a key inhibitor of the WNT pathway; therefore TWS119 functions as a WNT pathway activator
- Maintains the bi-potent, quiescent state in hepatic stellate cells of Wistar rats (Kordes et al.)
- Induces differentiation of mouse embryonal carcinoma and embryonic stem cells to neurons (Ding et al.)
- Induces production of T memory stem cell-like (T-SCM) cells from mouse or human CD8+ T cells with evidence of increased persistence, proliferation, and anti-tumor activity after adoptive transfer of mouse-derived T-SCM (Forget et al.; Gattinoni et al.)
- Inhibits cell proliferation and induces apoptosis in human alveolar rhabdomyosarcoma cells (Zeng et al.)
Specifikationer
Specifikationer
| CAS | 601514-19-6 |
| Synonym | GSK 3B Inhibitor XII |
| Kvantitet | 1 mg |
| Molekylformel | C18H14N4O2 |
| Renhet | ≥90% |
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.