Läs mer
TWS119, MedChemExpress
Produktkod. 16494058
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16494058 10 mg -
16450417 50 mg -
16405046 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16494058 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY10590
MedChemExpress TWS119 is a specific inhibitor of GSK-3β, with an IC50 of 30 nM, and activates the wnt/β-catenin pathway.
TWS119 is a specific inhibitor of GSK-3β, with an IC50 of 30 nM, and activates the wnt/β-catenin pathway.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material TWS119
CAS 601514-19-6
Färg Off-White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C18H14N4O2
Kvantitet 10 mg
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 50 mg/mL (157.07 mM) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (ultrasonic;warming;heat to 60°C) (insoluble)
LEDER OC1=CC=CC(OC2=C3C(NC(C4=CC=CC(N)=C4)=C3)=NC=N2)=C1
Molekylvikt (g/mol) 318.33
Formel vikt 318.33
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) Cancer-Kinase/protease