Läs mer
Thermo Scientific™ TX-100 Swinging Bucket Clinical Rotor för Sorvall ST8/ST8R, Megafuge 8/8R och SL8/SL8R Centrifuger
Produktkod. 15105263 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet:
16 x 15 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet unitSize
15105263 16 x 15 ml Varje
1 options
Produktkod. 15105263 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 75005705
Bearbeta effektivt upp till 16 x 5/7 ml bloduppsamlingsrör per körning.
Bearbeta effektivt upp till 16 x 5/7 ml bloduppsamlingsrör per körning med Thermo Scientific™ TX-100 Swinging Bucket Clinical Rotor.
Beställningsinformation:
Inkluderar oförseglade bärare. Adaptrar säljs separat. Kontakta återförsäljare för mer information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning TX-100 Swinging Bucket Clinical Rotor
Typ Svängande skoprotor
Kapacitet 16 x 15 ml
Max. RCF 3,260 x g
Max. Hastighet 4,500 rpm
Radie (metrisk) 144 mm
K-faktor 4258
Max. Rörlängd 121 mm
Max. Diameter på rör 17 mm
För användning med (utrustning) Thermo Scientific Sorvall ST 8, Megafuge 8 och Sl 8 centrifuger
Vinkel 90°