Learn More
Thermo Scientific™ TX-1 000 4 x 1 000 ml Svängande skoprotor
Alle ansehen Thermo Scientific ProdukteBeschreibung
Bearbeta 4l i ett traditionellt 3l allmänt centrifugfotavtryck med Thermo Scientific™ TX-1 000 rotor. Kapacitet med hög genomströmning för att bearbeta fler rör på mindre körningar sparar tid samtidigt som energi och slitage minskar. Rotorn har Thermo Scientific™ Skjutöverdrag™ finish, en avancerad smörjmedel och korrosionsbeständig beläggning. Stor skopdesign med dubbla ändamål accepterar adaptrar för rör eller mikroplattor. Spara tid: Inget behov av att byta skopor. Spara utrymme: Inga extra skopor att förvara. Spara pengar: Inga extra skopor att köpa.
Nyckelfunktioner inkluderar:
- Snurra upp till 40 x 50 ml koniska rör, 196 blodrör eller 24 mikroplattor
- Hög kapacitet bearbetar fler rör på mindre körningar, vilket sparar tid samtidigt som energi och slitage minskar
- Skjutöverdrag-finish erbjuder en avancerad smörjmedels- och korrosionsbeständig beläggning
- Stor skopdesign med dubbla ändamål accepterar adaptrar för rör eller mikroplattor
Rekommenderas för:
Cellodling, blodseparation, bearbetning av kroppsvätskor, mikrobiologi, proteomik, genomik och molekylärbiologi
Beställningsinformation:
Skopor, lock och mikroplatthållare säljs separat; beställ rotorkroppen (75-003-607) och komponenter för att slutföra monteringen. För utbyte av O-ringar för lock (sats om 4) beställ 75-003-610. Röradaptrar finns också separat. Kontakta din försäljningsrepresentant för information.
Garanti:
Fem år delar och arbete
Spezifikation
Spezifikation
| För användning med (utrustning) | Thermo Scientific Sorvall legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 och Sl 40/40F centrifuger |
| Kapacitet | 4 x 1 000 ml eller 24 mikroplattor |
| Produkttyp | Svängande skoprotor |
| Certifikat och efterlevnad | Bioinneslutningscertifiering av Public Health England, Porton Down, Storbritannien |
| Rörstorlek | 140 x 126 mm |
| Beskrivning | TX-1 000 Rotorkropp med svängande skopa |
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.