Läs mer
Thermo Scientific™ TX-1 000 4 x 1 000 ml Svängande skoprotor
Produktkod. 15163169 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Produkttyp:
Svängande skoprotor
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Varje
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Produkttyp Förpackningsstorlek
15163169 Svängande skoprotor Paket med 4
15133169 Svängande skoprotor Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15163169 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 75003001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    24885.00 SEK
    21958.35 SEK / Paket med 4
    Save 2926.65 SEK
    11% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-02-2027
Bearbeta 4 l i ett traditionellt 3 l allmänt centrifugfotavtryck med TX-1 000-rotorn.
Bearbeta 4l i ett traditionellt 3l allmänt centrifugfotavtryck med Thermo Scientific™ TX-1 000 rotor. Kapacitet med hög genomströmning för att bearbeta fler rör på mindre körningar sparar tid samtidigt som energi och slitage minskar. Rotorn har Thermo Scientific™ Skjutöverdrag™ finish, en avancerad smörjmedel och korrosionsbeständig beläggning. Stor skopdesign med dubbla ändamål accepterar adaptrar för rör eller mikroplattor. Spara tid: Inget behov av att byta skopor. Spara utrymme: Inga extra skopor att förvara. Spara pengar: Inga extra skopor att köpa.
Nyckelfunktioner inkluderar:
  • Snurra upp till 40 x 50 ml koniska rör, 196 blodrör eller 24 mikroplattor
  • Hög kapacitet bearbetar fler rör på mindre körningar, vilket sparar tid samtidigt som energi och slitage minskar
  • Skjutöverdrag-finish erbjuder en avancerad smörjmedels- och korrosionsbeständig beläggning
  • Stor skopdesign med dubbla ändamål accepterar adaptrar för rör eller mikroplattor
Rekommenderas för:
Cellodling, blodseparation, bearbetning av kroppsvätskor, mikrobiologi, proteomik, genomik och molekylärbiologi
Beställningsinformation:
Skopor, lock och mikroplattor säljs separat; beställ rotorkropp (75-003-607) och komponenter för att slutföra monteringen. För ClickSeal Biocontainment-lock, se 75-007-309. För utbyte av O-ringar för lock (sats om 4) beställ 75-003-610. Röradaptrar finns också separat. Kontakta din försäljningsrepresentant för information.
Garanti:
Fem år delar och arbete
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
För användning med (utrustning) Thermo Scientific Sorvall legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 och Sl 40/40F centrifuger
Produkttyp Svängande skoprotor
Certifikat och efterlevnad Bioinneslutningscertifiering av Public Health England, Porton Down, Storbritannien