Läs mer
Thermo Scientific™ TX-100S Swinging Bucket Clinical Rotor för Sorvall ST8/ST8R, Megafuge 8/8R och SL8/SL8R Centrifuger
Produktkod. 15155253 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet:
8 x 15 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet Förpackningsstorlek
15155253 8 x 15 ml Varje
1 options
Produktkod. 15155253 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 75005704
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23701.19 SEK
    22243.15 SEK / Paket med 1
    Save 1458.04 SEK
    6% Av
 Begränsad artikel
I lager
Ge effektiv klinisk behandling av upp till 8 x 5/7 ml bloduppsamlingsrör med certifierad bioinneslutning med dessa rotorer.
Uppnå effektiv behandling av upp till 8 x 5/7 ml bloduppsamlingsrör med bioinneslutning certifierad av Public Health England, Porton Down, Storbritannien, med hjälp av Thermo Scientific™ TX-100S Swinging Bucket Clinical Rotor. Denna rotor, som inkluderar förseglade bärare, är dedikerad till rutinmässig klinisk bearbetning med individuella påskruvade bioinneslutningslock.
Beställningsinformation:
Inkluderar förseglade bärare. Adaptrar säljs separat. Kontakta återförsäljare för mer information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning TX-100S Swinging Bucket Clinical Rotor
Typ Svängande skoprotor
Kapacitet 8 x 15 ml
Max. RCF 3,215 x g
Max. Hastighet 4,500 rpm
Radie (metrisk) 144 mm
K-faktor 14638
Max. Rörlängd 106 mm
Max. Diameter på rör 17 mm
För användning med (utrustning) Thermo Scientific Sorvall ST 8, Megafuge 8 och Sl 8 centrifuger
Vinkel 90°
Bioinneslutning Ja