Läs mer
Thermo Scientific™ TX-150 Svängskoprotor för Sorvall ST8/ST8R, Megafuge 8/8R och Sl8/Sl8R centrifug,
Produktkod. 15175233 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet:
4 x 145 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. Kapacitet Förpackningsstorlek
15175233 4 x 145 ml Varje
1 options
Produktkod. 15175233 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 75005701
 Begränsad artikel
I lager
Utför ett brett utbud av kliniska och forskningsapplikationer med Thermo Scientific™ TX-150 svängskopa Rotor, som är mycket konfigurerbar och bekväm.
Utför ett brett utbud av kliniska och forskningsapplikationer med Thermo Scientific™ TX-150 Svängskoprotor. Denna rotor rymmer upp till 24 x 5/7 ml bloduppsamlingsrör eller 8 x 50 ml koniska rör vid 4 500 rpm/ 3 260 x g, och ger ytterligare flexibilitet för swing-out processbehov med tillgängliga adaptrar. Rotorinnovationer —från Thermo Scientific™ Autolås™ rotorbyte till Thermo Scientific™ ClickSeal™ lock —för bioinneslutning förkortar inställningstiden samtidigt som de ger trygghet i att proverna är säkra.
Designad för ett brett spektrum av swing-out bearbetningsbehov vid hög hastighet och hög kapacitet med dedikerade skopor tillgängliga för 8 koniska rör kapacitet eller runda skopor med ClickSeal biocontainment lock certifierade av Public Health England, Porton Down, Storbritannien.
Säkert autolås rotorbyte med tryckknapp på så lite som 3 sekunder ger:
  • Problemfri montering och demontering av rotorn
  • Inga verktyg krävs
  • Inga komplicerade rotorbytesprocedurer
  • Tydlig åtkomst till kammaren för enkel rengöring
  • Snabbväxling mellan applikationer, från koniska rör till blodrör, från mikrorör till mikroplattor, och flexibiliteten att utvecklas med de förändrade behoven i ditt laboratorium
Beställningsinformation:
Runda skopor (75005702), 50ml koniska skopor (75005703) ClickSeal bioinneslutningslock (75005707) och ersättnings-O-ringar (75005724) säljs separat. En mängd olika adaptrar finns också tillgängliga. Kontakta återförsäljare för mer information.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning TX-150 Svänghållarrotor
Typ Svängande skoprotor
Kapacitet 4 x 145 ml
Max. RCF 3,260 x g
Max. Hastighet 4,500 rpm
Radie (metrisk) 144 mm
K-faktor 12968
Max. Rörlängd 100 mm
Max. Diameter på rör 50 mm
För användning med (utrustning) Thermo Scientific Sorvall ST 8, Megafuge 8 och Sl 8 centrifuger
Vinkel 90°
Bioinneslutning Ja