Läs mer
Thermo Scientific™ TX-200 rotorrörsadaptrar
Produktkod. 10318064 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet:
1,5/2,0 ml koniskt mikrorör
10 ml blodprov eller 15 ml Corex/Kimble-rör
100 ml rundbottnad rör
12 x 124 mm rör
14 ml koniskt urinrör
15 ml blodprovsrör
15 ml koniskt rör
20 ml rundbottnat rör
25 ml DIN rund-/plattbottnad tub
25 ml universalrör
5/7 ml blodprovsrör
5/7 ml rundbottnad rör
50 ml DIN rundbottnad rör
50 ml koniskt rör
50 ml rundbottenrör
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet unitSize
10318064 10 ml blodprov eller 15 ml Corex/Kimble-rör Paket med 4
10194494 15 ml koniskt rör Paket med 4
10596214 5/7 ml blodprovsrör Paket med 4
10596404 100 ml rundbottnad rör Paket med 4
10338204 50 ml DIN rundbottnad rör Paket med 4
10082534 50 ml koniskt rör Paket med 4
10216854 25 ml universalrör Paket med 4
10297374 25 ml DIN rund-/plattbottnad tub Paket med 4
10459834 20 ml rundbottnat rör Paket med 4
10124364 14 ml koniskt urinrör Paket med 4
10799305 15 ml blodprovsrör Paket med 4
10677565 5/7 ml rundbottnad rör Paket med 4
10267044 12 x 124 mm rör Paket med 4
10431565 1,5/2,0 ml koniskt mikrorör Paket med 4
10738545 50 ml rundbottenrör Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Produktkod. 10318064 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 75003808
Använda Thermo Scientific™ TX-200 Rotor Tube Adaptrar med runda skopor i TX-200 Rotor.
Adaptrar rymmer en mängd olika rör inklusive rundbottnade, koniska, urin, bloduppsamlingsrör och mikrorör.
  • Maximal rörkapacitet: 4x 100 ml
  • Maximal OD xL: 48x 122 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Rotorrörsadapter
Kapacitet 10 ml blodprov eller 15 ml Corex/Kimble-rör
Max. Diameter på rör 17 mm
Max. Rörlängd 121 mm