Läs mer
Thermo Scientific™ TX-200 rotorrörsadaptrar
Produktkod. 10459834 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet:
1,5/2,0 ml koniskt mikrorör
10 ml blodprov eller 15 ml Corex/Kimble-rör
100 ml rundbottnad rör
12 x 124 mm rör
14 ml koniskt urinrör
15 ml blodprovsrör
15 ml koniskt rör
20 ml rundbottnad rör
25 ml DIN rund-/plattbottnad tub
25 ml universalrör
5/7 ml blodprovsrör
5/7 ml rundbottnad rör
50 ml DIN rundbottnad rör
50 ml koniskt rör
50 ml rundbottnad rör
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. 10459834
Brand: Thermo Scientific™ 75003806
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Använda Thermo Scientific™ TX-200 Rotor Tube Adaptrar med runda skopor i TX-200 Rotor.
Adapters hold a variety of tubes including round-bottom, conical, urine, blood collection and microtubes.
  • Maximum tube capacity: 4 × 100mL
  • Maximum O.D. × L: 48 × 122mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Rotor Tube Adapter
Kapacitet 20 ml rundbottnad rör
Max. Diameter på rör 22 mm
Max. Rörlängd 125 mm