Läs mer
Thermo Scientific™ TX-200 rotorrörsadaptrar
Produktkod. 10596214 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet:
1,5/2,0 ml koniskt mikrorör
10 ml blodprov eller 15 ml Corex/Kimble-rör
100 ml rundbottnad rör
12 x 124 mm rör
14 ml koniskt urinrör
15 ml blodprovsrör
15 ml koniskt rör
20 ml rundbottnat rör
25 ml DIN rund-/plattbottnad tub
25 ml universalrör
5/7 ml blodprovsrör
5/7 ml rundbottnad rör
50 ml DIN rundbottnad rör
50 ml koniskt rör
50 ml rundbottenrör
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet Förpackningsstorlek
10596214 5/7 ml blodprovsrör Paket med 4
10194494 15 ml koniskt rör Paket med 4
10596404 100 ml rundbottnad rör Paket med 4
10338204 50 ml DIN rundbottnad rör Paket med 4
10082534 50 ml koniskt rör Paket med 4
10216854 25 ml universalrör Paket med 4
10297374 25 ml DIN rund-/plattbottnad tub Paket med 4
10459834 20 ml rundbottnat rör Paket med 4
10124364 14 ml koniskt urinrör Paket med 4
10318064 10 ml blodprov eller 15 ml Corex/Kimble-rör Paket med 4
10799305 15 ml blodprovsrör Paket med 4
10677565 5/7 ml rundbottnad rör Paket med 4
10267044 12 x 124 mm rör Paket med 4
10431565 1,5/2,0 ml koniskt mikrorör Paket med 4
10738545 50 ml rundbottenrör Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Produktkod. 10596214 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 75003785
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3145.00 SEK
    3098.15 SEK / Paket med 4
    Save 46.85 SEK
    1% Av
 Begränsad artikel
I lager
Använda Thermo Scientific™ TX-200 Rotor Tube Adaptrar med runda skopor i TX-200 Rotor.
Adaptrar rymmer en mängd olika rör inklusive rundbottnade, koniska, urin, bloduppsamlingsrör och mikrorör.
  • Maximal rörkapacitet: 4x 100 ml
  • Maximal OD xL: 48x 122 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Rotorrörsadapter
Kapacitet 5/7 ml blodprovsrör
Max. Diameter på rör 13 mm
Max. Rörlängd 122 mm