Läs mer
Thermo Scientific™ TX-200 rotorrörsadaptrar
Produktkod. 10596404 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet:
1,5/2,0 ml koniskt mikrorör
10 ml blodprov eller 15 ml Corex/Kimble-rör
100 ml rundbottnad rör
12 x 124 mm rör
14 ml koniskt urinrör
15 ml blodprovsrör
15 ml koniskt rör
20 ml rundbottnad rör
25 ml DIN rund-/plattbottnad tub
25 ml universalrör
5/7 ml blodprovsrör
5/7 ml rundbottnad rör
50 ml DIN rundbottnad rör
50 ml koniskt rör
50 ml rundbottnad rör
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. 10596404
Brand: Thermo Scientific™ 75003801
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Använda Thermo Scientific™ TX-200 Rotor Tube Adaptrar med runda skopor i TX-200 Rotor.
Adaptrar rymmer en mängd olika rör inklusive rundbottnade, koniska, urin, bloduppsamlingsrör och mikrorör.
  • Maximal rörkapacitet: 4x 100 ml
  • Maximal OD xL: 48x 122 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Rotorrörsadapter
Typ av rör Rund Botten
Kapacitet 100 ml rundbottnad rör
Max. Diameter på rör 48 mm
Max. Rörlängd 122 mm
Rörstorlek 100 mL