Beskrivning
Rymmer ett brett utbud av bearbetningsvolymer med Thermo Scientific™ TX-200 4 x 180 ml svängande skokrotor.
Runda hinkar (75-003-659), bioinneslutningslock (75-003-660) och ersättnings-O-ringar (75-003-687) säljs separat. En mängd olika adaptrar finns också tillgängliga. Kontakta återförsäljare för mer information.
Kompatibel med:
Thermo Scientific Sorvall™ ST16, SL16, Sorvall Legend™ X1, Multifuge™ X1, Megafuge™ 16 Centrifuge-serien
Rekommenderas för:
Cellodling, blodseparation, kroppsvätskebearbetning, mikrobiologi, proteomik, genomik och molekylärbiologi
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | TX-200 Svängskoprotor |
| Typ | Svängande skoprotor |
| Kapacitet | 4 x 180 mL |
| Max. RCF | 5,580 x g |
| Max. Hastighet | 5,500 rpm |
| Radie (metrisk) | 16.5 cm |
| Max. Rörlängd | 123 mm |
| Max. Diameter på rör | 56.5 mm |
| För användning med (utrustning) | Thermo Scientific Sorvall legend X1, Sorvall ST 16, Multifuge X1, Megafuge 16 och Sl 16 centrifuger |
| Vinkel | 90° |
| Visa mer |