Beskrivning
Rymmer ett brett utbud av bearbetningsvolymer med Thermo Scientific™ TX-200 4 x 180 ml svängande skokrotor.
Runda hinkar (75-003-659), bioinneslutningslock (75-003-660) och ersättnings-O-ringar (75-003-687) säljs separat. En mängd olika adaptrar finns också tillgängliga. Kontakta återförsäljare för mer information.
Kompatibel med:
Thermo Scientific Sorvall™ ST16, SL16, Sorvall Legend™ X1, Multifuge™ X1, Megafuge™ 16 Centrifuge-serien
Rekommenderas för:
Cellodling, blodseparation, kroppsvätskebearbetning, mikrobiologi, proteomik, genomik och molekylärbiologi
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 750 ml runda skopor (sats med 4) |
| Typ | Svängande skoprotor |
| För användning med (utrustning) | TX-200-rotor |
| Bioinneslutning | Ja |
| Kvantitet | Set om 4 |