Learn More
Beskrivelse
Accommodate a wide range of processing volumes with the Thermo Scientific™ TX-200 4 x 180mL Swinging Bucket Rotor.
Round buckets (75-003-659), biocontainment lids (75-003-660) and replacement O-rings (75-003-687) are sold separately. A variety of adapters are also available. Contact your sales representative for more information.
Compatible with:
Thermo Scientific Sorvall™ ST16, SL16, Sorvall Legend™ X1, Multifuge™ X1, Megafuge™ 16 Centrifuge Series
Recommended for:
Cell culture, blood separation, body fluids processing, microbiology, proteomics, genomics and molecular biology
Tekniske data
Tekniske data
| Description | Round Buckets |
| Type | Bucket |
| For Use With (Equipment) | TX-200 Rotor |
| Biocontainment | Yes |
| Quantity | Set of 4 |
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.