Läs mer
Thermo Scientific™ TX-200 Svängskoprotor
Produktkod. 11794998 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Typ:
Ersättande O-ring
Lock till hållare
Svängande skoprotor
Förpackningsstorlek:
4 uppsättningar
Paket med 4
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
11794998 Lock till hållare Paket med 4
10707025 Svängande skoprotor Varje
11784998 Svängande skoprotor 4 uppsättningar
11765008 Ersättande O-ring Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11794998 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 75003660
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3234.06 SEK
    3064.11 SEK / Paket med 4
    Save 169.95 SEK
    5% Av
Visa alla kampanjer
 Begränsad artikel
I lager
Rymmer ett brett utbud av bearbetningsvolymer med TX-200 4 x 180 ml svängande skokrotor.
Rymmer ett brett utbud av bearbetningsvolymer med Thermo Scientific™ TX-200 4 x 180 ml svängande skokrotor.
Beställningsinformation:
Runda hinkar (75-003-659), bioinneslutningslock (75-003-660) och ersättnings-O-ringar (75-003-687) säljs separat. En mängd olika adaptrar finns också tillgängliga. Kontakta återförsäljare för mer information.
Kompatibel med:
Thermo Scientific Sorvall™ ST16, SL16, Sorvall Legend™ X1, Multifuge™ X1, Megafuge™ 16 Centrifuge-serien
Rekommenderas för:
Cellodling, blodseparation, kroppsvätskebearbetning, mikrobiologi, proteomik, genomik och molekylärbiologi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Thermo Scientific H-Flex 1 Rotor Biocontainment Lock, set/2
Typ Lock till hållare
För användning med (utrustning) Thermo Scientific Sorvall legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 och Sl 40/40F centrifuger
Bioinneslutning Ja
Kvantitet Set om 4