Läs mer
Thermo Scientific™ TX-200 Svängskoprotor
Produktkod. p-4527991 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Typ:
Ersättande O-ring
Lock till hållare
Svängande skoprotor
Förpackningsstorlek:
4 uppsättningar
Paket med 4
Varje
Produktkod. 10707025
Brand: Thermo Scientific™ 75003658
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rymmer ett brett utbud av bearbetningsvolymer med TX-200 4 x 180 ml svängande skokrotor.
Rymmer ett brett utbud av bearbetningsvolymer med Thermo Scientific™ TX-200 4 x 180 ml svängande skokrotor.
Beställningsinformation:
Runda hinkar (75-003-659), bioinneslutningslock (75-003-660) och ersättnings-O-ringar (75-003-687) säljs separat. En mängd olika adaptrar finns också tillgängliga. Kontakta återförsäljare för mer information.
Kompatibel med:
Thermo Scientific Sorvall™ ST16, SL16, Sorvall Legend™ X1, Multifuge™ X1, Megafuge™ 16 Centrifuge-serien
Rekommenderas för:
Cellodling, blodseparation, kroppsvätskebearbetning, mikrobiologi, proteomik, genomik och molekylärbiologi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning TX-200 Svängskoprotor
Typ Svängande skoprotor
Kapacitet 4 x 180 mL
Max. RCF 5,580 x g
Max. Hastighet 5,500 rpm
Radie (metrisk) 16.5 cm
Max. Rörlängd 123 mm
Max. Diameter på rör 56.5 mm
För användning med (utrustning) Thermo Scientific Sorvall legend X1, Sorvall ST 16, Multifuge X1, Megafuge 16 och Sl 16 centrifuger
Vinkel 90°
Certifikat och efterlevnad Bioinneslutning certifierad av CAMR™ , HPA, Porton Down, Storbritannien
Bioinneslutning Ja