Läs mer
Thermo Scientific™ TX-400 4 x 400 ml Svängskoprotor
Produktkod. 11754998 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Typ:
Ersättande O-ring
Lock till hållare
Svängande skoprotor
Förpackningsstorlek:
4 uppsättningar
Paket med 4
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
11754998 Svängande skoprotor 4 uppsättningar
15153169 Svängande skoprotor Varje
11764998 Lock till hållare Paket med 4
11774998 Ersättande O-ring Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11754998 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 75003655
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20740.00 SEK
    18301.96 SEK / 4 uppsättningar
    Save 2438.04 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
I lager
Stöd ett brett utbud av provstorlekar och applikationer med den svängande skoprotorn.
Stöd ett brett utbud av provstorlekar och applikationer med Thermo Scientific™ TX-400 4 x 400 ml svänghållarrotor.
Beställningsinformation:
Skopor och lock säljs separat; beställ rotorkropp (75-003-629) och komponenter för att slutföra monteringen. För utbyte av O-ringar för lock (sats om fyra), beställ 75-003-657. Slangadaptrar finns också separat. Kontakta din säljare för information.
Kompatibel med:
Thermo Scientific Sorvall™ ST16, Sl16, Sorvall legend™ X1, Multifuge™ X1, Megafuge™ 16 centrifuger-serien
Rekommenderas för:
Cellodling, blodseparation, kroppsvätskebearbetning, mikrobiologi, proteomik, genomik och molekylärbiologi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Svängande skoprotor
Kapacitet 4 x 400 mL
För användning med (utrustning) Thermo Scientific Sorvall legend X1, Sorvall ST 16, Multifuge X1, Megafuge 16 och Sl 16 centrifuger
Certifikat och efterlevnad Bioinneslutning certifierad av CAMR™ , HPA, Porton Down, Storbritannien
Bioinneslutning Ja
Kvantitet Set om 4