Läs mer
Thermo Scientific™ TX-400 4 x 400 ml Svängskoprotor
Produktkod. 15153169 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Typ:
Ersättande O-ring
Lock till hållare
Svängande skoprotor
Förpackningsstorlek:
4 uppsättningar
Paket med 4
Varje
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Typ Förpackningsstorlek
15153169 Svängande skoprotor Varje
11754998 Svängande skoprotor 4 uppsättningar
11764998 Lock till hållare Paket med 4
11774998 Ersättande O-ring Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15153169 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 75003181
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    23270.00 SEK
    20535.87 SEK / Paket med 1
    Save 2734.13 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
I lager
Stöd ett brett utbud av provstorlekar och applikationer med den svängande skoprotorn.
Stöd ett brett utbud av provstorlekar och applikationer med Thermo Scientific™ TX-400 4 x 400 ml svänghållarrotor.
Beställningsinformation:
Skopor och lock säljs separat; beställ rotorkropp (75-003-629) och komponenter för att slutföra monteringen. För utbyte av O-ringar för lock (sats om fyra), beställ 75-003-657. Slangadaptrar finns också separat. Kontakta din säljare för information.
Kompatibel med:
Thermo Scientific Sorvall™ ST16, Sl16, Sorvall legend™ X1, Multifuge™ X1, Megafuge™ 16 centrifuger-serien
Rekommenderas för:
Cellodling, blodseparation, kroppsvätskebearbetning, mikrobiologi, proteomik, genomik och molekylärbiologi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning TX-400 svängskopa Rotor w/Skjutöverdrag antifriktionsfinish
Typ Svängande skoprotor
Kapacitet 4 x 400 mL
Max. RCF 4,696 x g
Max. Hastighet 5,000 rpm
Radie (metrisk) 168 mm
Max. Rörlängd 135 mm
Max. Diameter på rör 80 mm
För användning med (utrustning) Thermo Scientific Sorvall legend X1, Sorvall ST 16, Multifuge X1, Megafuge 16 och Sl 16 centrifuger
Vinkel 90°
Certifikat och efterlevnad Bioinneslutning certifierad av CAMR™ , HPA, Porton Down, Storbritannien
Bioinneslutning Ja