Läs mer
Thermo Scientific™ TX-400 rotoradaptrar
Produktkod. 10105244 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet:
1,5/2,0 ml koniskt mikrorör
100 ml rundbottnad, öppet rör
14 ml koniskt urinrör
15 ml blodprovsrör
15 ml koniskt rör
15 ml rundbottnad Sarstedt
175, 200, 225, 250 ml flaska
25 ml universal
3 ml RIA eller rundbottnad utan lock
30/25 ml DIN Rund/Plat botten
50 ml DIN rundbottnad
50 ml koniskt rör
50 ml rundbottnad
56 x 10/15 ml blodprovsrör
76 x 5/7 ml blodprovsrör
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet unitSize
10105244 76 x 5/7 ml blodprovsrör Paket med 4
10014034 56 x 10/15 ml blodprovsrör Paket med 4
10308054 15 ml koniskt rör Paket med 4
10586394 50 ml koniskt rör Paket med 4
10296454 1,5/2,0 ml koniskt mikrorör Paket med 4
10595644 30/25 ml DIN Rund/Plat botten Paket med 4
10667555 15 ml rundbottnad Sarstedt Paket med 4
10247084 25 ml universal Paket med 4
10481935 50 ml DIN rundbottnad Paket med 4
10460595 100 ml rundbottnad, öppet rör Paket med 4
10337914 175, 200, 225, 250 ml flaska Paket med 4
10627755 3 ml RIA eller rundbottnad utan lock Paket med 4
10062774 15 ml blodprovsrör Paket med 4
10297274 14 ml koniskt urinrör Paket med 4
10358344 50 ml rundbottnad Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Produktkod. 10105244 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 75003680
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd dessa rotoradaptrar med runda hinkar, vilket gör att rotorn kan ta emot flaskor upp till 250 ml och rör upp till 100 ml.
Använda Thermo Scientific™ TX-400 Adaptrar med runda skopor i TX-400 Rotor.
Adaptrarna gör att rotorn kan ta emot flaskor upp till 250 ml och rör till 100 ml.
  • Maximal adapterkapacitet: 4x 250 ml (4x 400 ml med 400 ml bioflaskor av polypropen)
  • Maximal adapter OD xL: 62x 125 mm (80x 125 mm med 400 ml bioflaskor)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Adapter för rund hink
Typ av rör 5/7 ml blodprovsrör
Kapacitet 76 x 5/7 ml blodprovsrör
Max. Diameter på rör 13 mm
Max. Rörlängd 110 mm
För användning med (utrustning) Thermo Scientific Sorvall legend X1, Sorvall ST 16, Multifuge X1, Megafuge 16 och Sl 16 centrifuger
Antal per förpackning 4