Beskrivning
Använda Thermo Scientific™ TX-400 Adaptrar med runda skopor i TX-400 Rotor.
Funktioner
- Adaptrar gör att rotorn kan ta emot flaskor upp till 250 ml och rör upp till 100 ml
- Maximal adapterkapacitet: 4x 250 ml (4x 400 ml med 400 ml bioflaskor av polypropen)
- Maximal adapter OD xL: 62x 125 mm (80x 125 mm med 400 ml bioflaskor)
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Rotoradapter |
| Typ av rör | 175, 200, 225, 250 ml flaska |
| Kapacitet | 175, 200, 225, 250 ml flaska |
| Max. Diameter på rör | 62 mm |
| Max. Rörlängd | 125 mm |
| Antal per förpackning | 4 |