Läs mer
Thermo Scientific™ TX-400 rotoradaptrar
Produktkod. 10358344 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet:
1,5/2,0 ml koniskt mikrorör
100 ml rundbottnad, öppet rör
14 ml koniskt urinrör
15 ml blodprovsrör
15 ml koniskt rör
15 ml rundbottnad Sarstedt
175, 200, 225, 250 ml flaska
25 ml universal
3 ml RIA eller rundbottnad utan lock
30/25 ml DIN Rund/Plat botten
50 ml DIN rundbottnad
50 ml koniskt rör
50 ml rundbottnad
56 x 10/15 ml blodprovsrör
76 x 5/7 ml blodprovsrör
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. 10358344
Brand: Thermo Scientific™ 75003799
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Använd dessa rotoradaptrar med runda hinkar, vilket gör att rotorn kan ta emot flaskor upp till 250 ml och rör upp till 100 ml.
Använda Thermo Scientific™ TX-400 Adaptrar med runda skopor i TX-400 Rotor.
Adaptrarna gör att rotorn kan ta emot flaskor upp till 250 ml och rör till 100 ml.
  • Maximal adapterkapacitet: 4x 250 ml (4x 400 ml med 400 ml bioflaskor av polypropen)
  • Maximal adapter OD xL: 62x 125 mm (80x 125 mm med 400 ml bioflaskor)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Röradapter
Kapacitet 50 ml rundbottnad
Max. Diameter på rör 28.5 mm
Max. Rörlängd 114 mm
Antal per förpackning 4