Läs mer
Thermo Scientific™ TX-400 rotoradaptrar
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet:
1,5/2,0 ml koniskt mikrorör
100 ml rundbottnad, öppet rör
14 ml koniskt urinrör
15 ml blodprovsrör
15 ml koniskt rör
15 ml rundbottnad Sarstedt
175, 200, 225, 250 ml flaska
25 ml universal
3 ml RIA eller rundbottnad utan lock
30/25 ml DIN Rund/Plat botten
50 ml DIN rundbottnad
50 ml koniskt rör
50 ml rundbottnad
56 x 10/15 ml blodprovsrör
76 x 5/7 ml blodprovsrör
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Beskrivning
Använda Thermo Scientific™ TX-400 Adaptrar med runda skopor i TX-400 Rotor.
Adaptrarna gör att rotorn kan ta emot flaskor upp till 250 ml och rör till 100 ml.
- Maximal adapterkapacitet: 4x 250 ml (4x 400 ml med 400 ml bioflaskor av polypropen)
- Maximal adapter OD xL: 62x 125 mm (80x 125 mm med 400 ml bioflaskor)
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Röradapter |
| Kapacitet | 3 ml RIA eller rundbottnad utan lock |
| Max. Diameter på rör | 11 mm |
| Max. Rörlängd | 110 mm |
| Antal per förpackning | 4 |