Beskrivning
Öka laboratoriumproduktiviteten med Thermo Scientific™ TX-750 4 x 750 ml svängande skoprotor, ger maximal flexibilitet vid 4 700 rpm.
Beställningsinformation:
Skopor, lock och mikroplattor säljs separat; beställ rotorkropp (75-003-607) och komponenter för att slutföra monteringen. För utbyte av O-ringar för lock (sats om fyra) beställ 75-003-610. Rör adaptrar finns också separat. Kontakta din säljare för information.
Inkluderar:
Rotormanual
Kompatibel med:
Thermo Scientific Sorvall™ ST40/ST40R, XT/XTR/XF/XFR, Megafuge™ 40/40R, Multifuge™ X3/X3R och Thermo Scientific Sl40/40R
Rekommenderas för:
Cellodling, blodseparation, kroppsvätskebearbetning, mikrobiologi, proteomik, genomik och molekylärbiologi
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | 250 ml rektangulära skopor (sats med 4) |
| Typ | Svängande skoprotor |
| Kapacitet | 250 ml |
| För användning med (utrustning) | Thermo Scientific Sorvall legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 och Sl 40/40F centrifuger |
| Certifikat och efterlevnad | Bioinneslutning certifierad av CAMR™ , HPA, Porton Down, Storbritannien |
| Bioinneslutning | Ja |
| Kvantitet | Set om 4 |