Läs mer
Thermo Scientific™ TX-750 4 x 750 ml Svängande skoprotor
Produktkod. 10389874 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet:
250 ml
4 x 750 ml
750 ml
Ej tillämpligt
Typ:
Ersättande O-ring
Lock till hållare
Mikroplatta/flaskhållare
Svängande skoprotor
För användning med (utrustning):
Thermo Scientific Sorvall X4/X4F Pro, Sorvall ST4/ST4F Plus, Multifuge X4/X4F Pro, Megafuge ST4/ST4F Plus, Sl4/Sl4F, Sorvall legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 och Sl 40 /40F centrifuger
Thermo Scientific Sorvall legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 och Sl 40/40F centrifuger
Förpackningsstorlek:
2 uppsättningar
4 uppsättningar
Paket med 4
Varje
Produktkod. 10389874
Brand: Thermo Scientific™ 75003615
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Öka laboratorieoratorieproduktiviteten med den 750 ml svängbara skoprotorn, som ger maximal flexibilitet vid 4 700 rpm.
Öka laboratoriumproduktiviteten med Thermo Scientific™ TX-750 4 x 750 ml svängande skoprotor, ger maximal flexibilitet vid 4 700 rpm.
Beställningsinformation:
Skopor, lock och mikroplattor säljs separat; beställ rotorkropp (75-003-607) och komponenter för att slutföra monteringen. För utbyte av O-ringar för lock (sats om fyra) beställ 75-003-610. Rör adaptrar finns också separat. Kontakta din säljare för information.
Inkluderar:
Rotormanual
Kompatibel med:
Thermo Scientific Sorvall™ ST40/ST40R, XT/XTR/XF/XFR, Megafuge™ 40/40R, Multifuge™ X3/X3R och Thermo Scientific Sl40/40R
Rekommenderas för:
Cellodling, blodseparation, kroppsvätskebearbetning, mikrobiologi, proteomik, genomik och molekylärbiologi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning ClickSeal bioinneslutningslock för rektangulära skopor (sats med 4)
Typ Lock till hållare
Kapacitet Ej tillämpligt
För användning med (utrustning) Thermo Scientific Sorvall legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 och Sl 40/40F centrifuger
Certifikat och efterlevnad Bioinneslutning certifierad av CAMR™ , HPA, Porton Down, Storbritannien
Bioinneslutning Ja
Kvantitet Set om 4