Läs mer
Thermo Scientific™ TX-750 4 x 750 ml Svängande skoprotor
Produktkod. 10683755 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet:
250 ml
4 x 750 ml
750 ml
Ej tillämpligt
Typ:
Ersättande O-ring
Lock till hållare
Mikroplatta/flaskhållare
Svängande skoprotor
För användning med (utrustning):
Thermo Scientific Sorvall X4/X4F Pro, Sorvall ST4/ST4F Plus, Multifuge X4/X4F Pro, Megafuge ST4/ST4F Plus, Sl4/Sl4F, Sorvall legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 och Sl 40 /40F centrifuger
Thermo Scientific Sorvall legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 och Sl 40/40F centrifuger
Förpackningsstorlek:
2 uppsättningar
4 uppsättningar
Paket med 4
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet Typ För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
10683755 750 ml Svängande skoprotor Thermo Scientific Sorvall legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 och Sl 40/40F centrifuger 4 uppsättningar
15143169 4 x 750 ml Svängande skoprotor Thermo Scientific Sorvall legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 och Sl 40/40F centrifuger Varje
10606085 Ej tillämpligt Lock till hållare Thermo Scientific Sorvall legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 och Sl 40/40F centrifuger Paket med 4
11874451 Ej tillämpligt Ersättande O-ring Thermo Scientific Sorvall X4/X4F Pro, Sorvall ST4/ST4F Plus, Multifuge X4/X4F Pro, Megafuge ST4/ST4F Plus, Sl4/Sl4F, Sorvall legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 och Sl 40 /40F centrifuger Paket med 4
10247574 250 ml Svängande skoprotor Thermo Scientific Sorvall legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 och Sl 40/40F centrifuger 4 uppsättningar
10389874 Ej tillämpligt Lock till hållare Thermo Scientific Sorvall legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 och Sl 40/40F centrifuger Paket med 4
10718975 4 x 750 ml Mikroplatta/flaskhållare Thermo Scientific Sorvall legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 och Sl 40/40F centrifuger Paket med 4
11848143 4 x 750 ml Svängande skoprotor Thermo Scientific Sorvall legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 och Sl 40/40F centrifuger 2 uppsättningar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 10683755 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 75003608
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    20275.00 SEK
    17891.24 SEK / 4 uppsättningar
    Save 2383.76 SEK
    11% Av
 Begränsad artikel
I lager
Öka laboratorieoratorieproduktiviteten med den 750 ml svängbara skoprotorn, som ger maximal flexibilitet vid 4 700 rpm.
Öka laboratoriumproduktiviteten med Thermo Scientific™ TX-750 4 x 750 ml svängande skoprotor, ger maximal flexibilitet vid 4 700 rpm.
Beställningsinformation:
Skopor, lock och mikroplattor säljs separat; beställ rotorkropp (75-003-607) och komponenter för att slutföra monteringen. För utbyte av O-ringar för lock (sats om fyra) beställ 75-003-610. Rör adaptrar finns också separat. Kontakta din säljare för information.
Inkluderar:
Rotormanual
Kompatibel med:
Thermo Scientific Sorvall™ ST40/ST40R, XT/XTR/XF/XFR, Megafuge™ 40/40R, Multifuge™ X3/X3R och Thermo Scientific Sl40/40R
Rekommenderas för:
Cellodling, blodseparation, kroppsvätskebearbetning, mikrobiologi, proteomik, genomik och molekylärbiologi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning 750 ml runda skopor (sats med 4)
Typ Svängande skoprotor
Kapacitet 750 ml
För användning med (utrustning) Thermo Scientific Sorvall legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 och Sl 40/40F centrifuger
Certifikat och efterlevnad Bioinneslutning certifierad av CAMR™ , HPA, Porton Down, Storbritannien
Bioinneslutning Ja
Kvantitet Set om 4