Läs mer
Thermo Scientific™ TX-750 4 x 750 ml Svängande skoprotor
Produktkod. 10718975 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet:
250 ml
4 x 750 ml
750 ml
Ej tillämpligt
Typ:
Ersättande O-ring
Lock till hållare
Mikroplatta/flaskhållare
Svängande skoprotor
För användning med (utrustning):
Thermo Scientific Sorvall X4/X4F Pro, Sorvall ST4/ST4F Plus, Multifuge X4/X4F Pro, Megafuge ST4/ST4F Plus, Sl4/Sl4F, Sorvall legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 och Sl 40 /40F centrifuger
Thermo Scientific Sorvall legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 och Sl 40/40F centrifuger
Förpackningsstorlek:
2 uppsättningar
4 uppsättningar
Paket med 4
Varje
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet Typ För användning med (utrustning) Förpackningsstorlek
10718975 4 x 750 ml Mikroplatta/flaskhållare Thermo Scientific Sorvall legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 och Sl 40/40F centrifuger Paket med 4
15143169 4 x 750 ml Svängande skoprotor Thermo Scientific Sorvall legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 och Sl 40/40F centrifuger Varje
10683755 750 ml Svängande skoprotor Thermo Scientific Sorvall legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 och Sl 40/40F centrifuger 4 uppsättningar
10606085 Ej tillämpligt Lock till hållare Thermo Scientific Sorvall legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 och Sl 40/40F centrifuger Paket med 4
11874451 Ej tillämpligt Ersättande O-ring Thermo Scientific Sorvall X4/X4F Pro, Sorvall ST4/ST4F Plus, Multifuge X4/X4F Pro, Megafuge ST4/ST4F Plus, Sl4/Sl4F, Sorvall legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 och Sl 40 /40F centrifuger Paket med 4
10247574 250 ml Svängande skoprotor Thermo Scientific Sorvall legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 och Sl 40/40F centrifuger 4 uppsättningar
10389874 Ej tillämpligt Lock till hållare Thermo Scientific Sorvall legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 och Sl 40/40F centrifuger Paket med 4
11848143 4 x 750 ml Svängande skoprotor Thermo Scientific Sorvall legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 och Sl 40/40F centrifuger 2 uppsättningar
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Produktkod. 10718975 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 75003617
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    28872.63 SEK
    24202.27 SEK / Paket med 4
    Save 4670.36 SEK
    16% Av
 Begränsad artikel
I lager
Öka laboratorieoratorieproduktiviteten med den 750 ml svängbara skoprotorn, som ger maximal flexibilitet vid 4 700 rpm.
Öka laboratoriumproduktiviteten med Thermo Scientific™ TX-750 4 x 750 ml svängande skoprotor, ger maximal flexibilitet vid 4 700 rpm.
Beställningsinformation:
Skopor, lock och mikroplattor säljs separat; beställ rotorkropp (75-003-607) och komponenter för att slutföra monteringen. För utbyte av O-ringar för lock (sats om fyra) beställ 75-003-610. Rör adaptrar finns också separat. Kontakta din säljare för information.
Inkluderar:
Rotormanual
Kompatibel med:
Thermo Scientific Sorvall™ ST40/ST40R, XT/XTR/XF/XFR, Megafuge™ 40/40R, Multifuge™ X3/X3R och Thermo Scientific Sl40/40R
Rekommenderas för:
Cellodling, blodseparation, kroppsvätskebearbetning, mikrobiologi, proteomik, genomik och molekylärbiologi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Material Gummi (kudde)
Typ Mikroplatta/flaskhållare
Kapacitet 4 x 750 ml
För användning med (utrustning) Thermo Scientific Sorvall legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 och Sl 40/40F centrifuger
Certifikat och efterlevnad Bioinneslutning certifierad av CAMR™ , HPA, Porton Down, Storbritannien
Bioinneslutning Ja
Kvantitet Set om 4