Läs mer
Thermo Scientific™ TX-750 4 x 750 ml Svängande skoprotor
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Öka laboratoriumproduktiviteten med Thermo Scientific™ TX-750 4 x 750 ml svängande skoprotor, ger maximal flexibilitet vid 4 700 rpm.
Beställningsinformation:
Skopor, lock och mikroplattor säljs separat; beställ rotorkropp (75-003-607) och komponenter för att slutföra monteringen. För utbyte av O-ringar för lock (sats om fyra) beställ 75-003-610. Rör adaptrar finns också separat. Kontakta din säljare för information.
Inkluderar:
Rotormanual
Kompatibel med:
Thermo Scientific Sorvall™ ST40/ST40R, XT/XTR/XF/XFR, Megafuge™ 40/40R, Multifuge™ X3/X3R och Thermo Scientific Sl40/40R
Rekommenderas för:
Cellodling, blodseparation, kroppsvätskebearbetning, mikrobiologi, proteomik, genomik och molekylärbiologi
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | TX-750 (endast rotorkropp) m/Skjutöverdrag antifriktionsfinish |
| Typ | Svängande skoprotor |
| Kapacitet | 4 x 750 ml |
| Max. RCF | 4 816 x g (med 75-003-608 runda skopor, RCF varierar med skopa typ) |
| Max. Hastighet | 4 700 rpm (med 75-003-608 runda skopor, hastighet varierar med skopa typ) |
| Radie (metrisk) | 195 mm |
| Max. Rörlängd | 139 mm |
| Max. Diameter på rör | 98 mm |
| För användning med (utrustning) | Thermo Scientific Sorvall legend XT/XF, Sorvall ST 40, Multifuge X3/X3F, Megafuge 40 och Sl 40/40F centrifuger |
| Vinkel | 90° |
| Visa mer |