Läs mer
Thermo Scientific™ TX-750 Adaptrar för rund skopa
Produktkod. 11953759 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Kapacitet:
1,5/2 ml koniskt mikrorör
100 ml rundbottnad öppen tub
14 ml koniskt urinrör
15 ml koniskt rör
25 ml universellt koniskt/försett rör
250 ml Corning konisk flaska
250 ml flaska
5 ml RIA/rundbottnad rör (utan lock)
5/7 ml blodprovsrör
5/7 ml rundbottnad tub (utan lock) med dekanteringshjälpmedel
50 ml koniskt rör
50 ml rundbottnad rör
84 x 15 ml blodprovsrör
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kapacitet Förpackningsstorlek
11953759 250 ml Corning konisk flaska Paket med 4
10491445 50 ml koniskt rör Paket med 4
10287707 15 ml koniskt rör Paket med 4
11894451 250 ml flaska Paket med 4
10595494 100 ml rundbottnad öppen tub Paket med 4
11824461 50 ml rundbottnad rör Paket med 4
11844461 25 ml universellt koniskt/försett rör Paket med 4
11864461 14 ml koniskt urinrör Paket med 4
11874461 84 x 15 ml blodprovsrör Paket med 4
11884461 5/7 ml blodprovsrör Paket med 4
11894461 5 ml RIA/rundbottnad rör (utan lock) Paket med 4
11804471 5/7 ml rundbottnad tub (utan lock) med dekanteringshjälpmedel Paket med 4
11814471 1,5/2 ml koniskt mikrorör Paket med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Produktkod. 11953759 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer 75003792
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    9525.00 SEK
    9385.25 SEK / Paket med 4
    Save 139.75 SEK
    1% Av
I lager
Lägg till funktionalitet till din rotor med adaptrar för runda hinkar, som ger stöd för rundbottnade och koniska rör och flaskor, mikrorör och bloduppsamlingsrör.
Lägg till funktionalitet till din rotor med Thermo Scientific™ TX-750 Round Bucket Adapters, som ger stöd för rundbottnade och koniska rör och flaskor, mikrorör och bloduppsamlingsrör.
Adaptrar kommer att hålla rundbottnade och koniska rör och flaskor, mikrorör och bloduppsamlingsrör.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Adapter för rund hink
Typ av rör 250 ml Corning Konisk flaska
Kapacitet 250 ml Corning konisk flaska
För användning med (utrustning) Rundbottnad och konisk rör och flaska, mikrorör och blodinsamlingsrör