Läs mer
Thermo Scientific™ TX-750 Adaptrar för rund skopa
Produktkod. p-4527830 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet:
1,5/2 ml koniskt mikrorör
100 ml rundbottnad öppen tub
14 ml koniskt urinrör
15 ml koniskt rör
25 ml universellt koniskt/försett rör
250 ml Corning konisk flaska
250 ml flaska
5 ml RIA/rundbottnad rör (utan lock)
5/7 ml blodprovsrör
5/7 ml rundbottnad tub (utan lock) med dekanteringshjälpmedel
50 ml koniskt rör
50 ml rundbottnad rör
84 x 15 ml blodprovsrör
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Produktkod. 10491445
Brand: Thermo Scientific™ 75003638
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Lägg till funktionalitet till din rotor med adaptrar för runda hinkar, som ger stöd för rundbottnade och koniska rör och flaskor, mikrorör och bloduppsamlingsrör.
Lägg till funktionalitet till din rotor med Thermo Scientific™ TX-750 Round Bucket Adapters, som ger stöd för rundbottnade och koniska rör och flaskor, mikrorör och bloduppsamlingsrör.
Funktioner
  • Adaptrar håller rundbottnade och koniska rör och flaskor, mikrorör och bloduppsamlingsrör
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Typ Adapter för rund hink
Typ av rör Konisk
Kapacitet 50 ml koniskt rör
För användning med (utrustning) Rundbottnad och konisk rör och flaska, mikrorör och blodinsamlingsrör
Rörstorlek 50 ml Falcon