Läs mer
Thermo Scientific™ TX-750 Svängig Bucket/BIOShield 1000A adaptrar
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Kapacitet:
1,5/2,0 ml koniskt mikrorör
10 ml blodprovstagning/15 ml DIN-rör
100 ml rundbottnad öppen tub
14 ml flänsad rundbottnad tub
15 ml koniskt urinrör
150 ml rundbottnad öppen tub
25 ml DIN rundbottnad rör
25 ml universalrör
250 ml plattbottnade flaskor
45 ml platt/rund tub
5/7 ml blodprovsrör
5/7 ml rundbottnad rör
50 ml rundbottnad rör
Förpackningsstorlek:
Paket med 4
Beskrivning
Använda Thermo Scientific™ TX-750 Svängande Bucket/BIOShield™ 1000A adaptrar för att lägga till mångsidighet till TX-750/BIOShield rotorer med svängande skopa.
- Adaptrar accepterar runda/plattbottnade och bloduppsamlingsflaskor/rör för TX-750 rektangulära hinkar eller BIOShield 1000A Rotor.
- Maximal rörstorlek: 63x 130 mm
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Rektangulär |
| Kapacitet | 10 ml blodprovstagning/15 ml DIN-rör |