Läs mer
Skytec TX324L Latexfria engångshandskar av nitril
Beskrivning
- Högkvalitativ nitril, mjuk och hållbar
- Handflatans tjocklek 0,07 mm (3 mil), vikt: 3,5 g
- Testade till ASTM D5526 (bestäm graden och hastigheten av anaerob biologisk nedbrytning av material under accelererade deponeringsförhållanden)
- Resultat: 30 % biologisk nedbrytning efter 202 dagar
- Testade till ASTM D5511 (bestäm graden och hastigheten av anaerob biologisk nedbrytning av material under anaerob matsmältningsförhållanden med hög fast substans)
- Resultat: 90 % biologisk nedbrytning efter 490 dagar
- Texturerad finish på fingertopparna för förbättrat grepp och beröring
- Pulverfri, latexfri, icke-steril, AQL 1.5
- Klorerad insida för att erbjuda mer komfort och minska friktionen vid påtagning
- Antistatiska egenskaper på grund av inneboende antistatiska egenskaper hos nitril
- Godkänd för livsmedelshantering ((EU) nr 10/2011, (EC) 1935/2004 och FDA 21 CFR 177.2600)
- Dubbel märkning: PPE och medicinsk
- Överensstämmer med medicinsk utrustning (MDD 93/42/EEC), överensstämmer med EN455 (alla delar) Överensstämmer med ASTM D6321
Specifikationer
Specifikationer
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN374 |
| Klorerad | Ja |
| Accelerator gratis | Nej |
| Användningsområden | Sjukvård, Industriell |
| AQL | 1.5 |
| Färg | Violett |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Exteriör finish | Texturerad med fingertoppar |
| Finger Thickness (English) | 3 mil. |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0.07 mm |
| Visa mer |