Läs mer
Skytec TX324L Latexfria engångshandskar av nitril
GREENER_CHOICE
Produktkod. 17891074
Change view
Storlek:
8, Intermediär
9, Betydande
10, X-large
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17891074 8, Intermediär
17861084 9, Betydande
17801094 10, X-large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 17891074 Leverantör Skytec Leverantörsnummer SKG00324IF
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    167.00 SEK
    104.03 SEK / Paket med 100
    Save 62.97 SEK
    37% Av
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
TX324 är en högpresterande biologiskt nedbrytbar engångshandske av nitril. Hållbar, dubbelcertifierad (industriell och medicinsk) och livsmedelssäker.
  • Högkvalitativ nitril, mjuk och hållbar
  • Handflatans tjocklek 0,07 mm (3 mil), vikt: 3,5 g
  • Testade till ASTM D5526 (bestäm graden och hastigheten av anaerob biologisk nedbrytning av material under accelererade deponeringsförhållanden)
    • Resultat: 30 % biologisk nedbrytning efter 202 dagar
  • Testade till ASTM D5511 (bestäm graden och hastigheten av anaerob biologisk nedbrytning av material under anaerob matsmältningsförhållanden med hög fast substans)
    • Resultat: 90 % biologisk nedbrytning efter 490 dagar
  • Texturerad finish på fingertopparna för förbättrat grepp och beröring
  • Pulverfri, latexfri, icke-steril, AQL 1.5
  • Klorerad insida för att erbjuda mer komfort och minska friktionen vid påtagning
  • Antistatiska egenskaper på grund av inneboende antistatiska egenskaper hos nitril
  • Godkänd för livsmedelshantering ((EU) nr 10/2011, (EC) 1935/2004 och FDA 21 CFR 177.2600)
  • Dubbel märkning: PPE och medicinsk
  • Överensstämmer med medicinsk utrustning (MDD 93/42/EEC), överensstämmer med EN455 (alla delar) Överensstämmer med ASTM D6321
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN374
Klorerad Ja
Accelerator gratis Nej
Användningsområden Sjukvård, Industriell
AQL 1.5
Färg Violett
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Texturerad med fingertoppar
Finger Thickness (English) 3 mil.
Fingertjocklek (metrisk) 0.07 mm
Latexfri Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 3 mil.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.07 mm
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Nitril undersökningshandske
Storlek 8, Intermediär
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (engelska) 3 mil.
Tjocklek (metrisk) 0.07 mm
FDA 510 (k) Ja
Handske manschettstil Pärlstav
Serie TX 324L
Längd (engelska) 9 tum
Längd (metrisk) 24 cm