Läs mer
Skytec™ TX424 Dubbelcertifierad tunn nitrilhandske
Beskrivning
- Högkvalitativ nitril, mjuk och hållbar
- Hög motståndskraft mot penetration och projektioner av många kemikalier
- Texturerad finish på fingertopparna för förbättrat grepp och beröring
- Pulverfri, latexfri, icke steril, AQL 1.5
- Klorerad insida för att erbjuda mer komfort och minska friktionen vid påtagning
- Nitril har antistatiska egenskaper
- Godkänd för livsmedelshantering
- Dubbel märkning: PPE och medicinsk
- Överensstämmer med medicinsk utrustning (MDD 93/42/EEC), överensstämmer med EN455 (alla delar)
- Testad mot cytostatika enligt ASTM D6978-05
- Överensstämmer med ASTM D6319-2019 och ASTM D5151-2019
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE III , UKCA , EN 374-1:2016 Typ B: K,P,T , EN 374-2:2014 Ja , EN 374-5:2016 , EN 421:2010 , EN 455-1:2000 , EN 455-2:2015 Ja , EN 455-3:2015 Ja , 4 EN 2009 Medical Device - 5 , EN 21420:2020 |
| Accelerator gratis | Nej |
| Användningsområden | Sjukvård, Industriell, Lab |
| AQL | 1.5 |
| Färg | Blått |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Exteriör finish | Texturerad med fingertoppar |
| Finger Thickness (English) | 5,9 mil |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0.15 mm |
| Latexfri | Ja |
| Visa mer |