Läs mer
Skytec TX428 Latexfria engångshandskar av nitril
Storlek:
6, X-Small
7, Small
8, Intermediär
9, Large
10, X-Large
11, 2X-Large
Beskrivning
- Högkvalitativ nitril, mjuk och hållbar
- Handflatans tjocklek 0,10 mm (4 mil), vikt: 6,5 g
- Hög motståndskraft mot penetration och projektioner av många kemikalier
- Texturerad finish på fingertopparna för förbättrat grepp och beröring
- Förlängd manschett (längd 280 mm)
- Pulverfri, latexfri, icke-steril, AQL 1.5
- Klorerad insida för att erbjuda mer komfort och minska friktionen vid påtagning
- Antistatiska egenskaper på grund av inneboende antistatiska egenskaper hos nitril
- Godkänd för livsmedelshantering
- Dubbel märkning: PPE och medicinsk
- Överensstämmer med medicinsk utrustning (MDD 93/42/EEC), överensstämmer med EN455 (alla delar)
- Testad mot cytostatika enligt ASTM D6978-05
- Överensstämmer med ASTM D6319-2019 och ASTM D5151-2019
Specifikationer
Specifikationer
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN374 |
| Klorerad | Ja |
| Accelerator gratis | Nej |
| Användningsområden | Sjukvård, Industriell, Lab |
| AQL | 1.5 |
| Färg | Blått |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Exteriör finish | Texturerad med fingertoppar |
| Fingertjocklek (engelska) | 5 mil |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0.12 mm |
| Visa mer |