Läs mer
Skytec™ TX430 engångshandske, 100 % nitril, pulverfri
Beskrivning
- Högkvalitativ nitril, mjuk och hållbar
- Palmtjocklek 0,10 mm (4 mil.)
- Hög motståndskraft mot penetration och projektioner av många kemikalier
- Texturerad finish på fingertopparna för förbättrat grepp och beröring
- Förlängd manschett (300 mm längd)
- Pulverfri, latexfri, icke-steril, AQL 1.5
- Klorerad insida för att erbjuda mer komfort och minska friktionen vid påtagning
- Antistatiska egenskaper på grund av inneboende antistatiska egenskaper hos nitril
- Godkänd för livsmedelshantering
- Dubbel märkning: PPE och medicinsk medicinsk utrustning överensstämmer med (MDD 93/42/EEC), överensstämmer med EN455 (alla delar)
- Testad mot cytostatika enligt ASTM D6978-05 Överensstämmer med ASTM D6319-2019 och ASTM D5151-2019
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | CE III , EN 374-1:2016 Typ B: K,P,T , EN 421:2010 , EN 455 Medical Device , ASTM D6319-2019 , ASTM D6978-05 |
| Accelerator gratis | Nej |
| Användningsområden | Sjukvård, Industriell, Lab |
| AQL | 1.5 |
| Färg | Blått |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Exteriör finish | Texturerad med fingertoppar |
| Fingertjocklek (engelska) | 5,9 mil |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0.15 mm |
| Latexfri | Ja |
| Visa mer |