Läs mer
Skytec™ TX430 engångshandske, 100 % nitril, pulverfri
Produktkod. 30242986
Storlek:
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
Produktkod. 30242986
Brand: Skytec™ SKG00430DF
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Högpresterande, puderfri, förlängd manschett av nitril engångsundersökningshandske. Betydligt starkare alternativ till latex, dubbelcertifierat (industriellt och medicinskt) och livsmedelssäkert.
  • Högkvalitativ nitril, mjuk och hållbar
  • Palmtjocklek 0,10 mm (4 mil.)
  • Hög motståndskraft mot penetration och projektioner av många kemikalier
  • Texturerad finish på fingertopparna för förbättrat grepp och beröring
  • Förlängd manschett (300 mm längd)
  • Pulverfri, latexfri, icke-steril, AQL 1.5
  • Klorerad insida för att erbjuda mer komfort och minska friktionen vid påtagning
  • Antistatiska egenskaper på grund av inneboende antistatiska egenskaper hos nitril
  • Godkänd för livsmedelshantering
  • Dubbel märkning: PPE och medicinsk medicinsk utrustning överensstämmer med (MDD 93/42/EEC), överensstämmer med EN455 (alla delar)
  • Testad mot cytostatika enligt ASTM D6978-05 Överensstämmer med ASTM D6319-2019 och ASTM D5151-2019
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE III , EN 374-1:2016 Typ B: K,P,T , EN 421:2010 , EN 455 Medical Device , ASTM D6319-2019 , ASTM D6978-05
Accelerator gratis Nej
Användningsområden Sjukvård, Industriell, Lab
AQL 1.5
Färg Blått
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Texturerad med fingertoppar
Fingertjocklek (engelska) 5,9 mil
Fingertjocklek (metrisk) 0.15 mm
Latexfri Ja
Material Nitril
Palmtjocklek (engelska) 3,94 mil.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.1 mm
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Nitrilhandskar
Storlek Intermediär
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (engelska) 3,94 mil.
Tjocklek (metrisk) 0.1 mm
Handske manschettstil Rullad
Längd (engelska) 11,61 tum.
Längd (metrisk) 295 mm