Läs mer
Skytec TX4524 Latexfria engångshandskar av nitril
Beskrivning
- Högkvalitativ nitril, mjuk och hållbar
- A Palmtjocklek 0,11 mm (4,5 mil), vikt: 5,4 g
- Testade till ASTM D5526 (bestäm graden och hastigheten av anaerob biologisk nedbrytning av material under accelererade deponeringsförhållanden)
- Resultat: 79 % biologisk nedbrytning efter 765 dagar
- Testade till ASTM D5511 (bestäm graden och hastigheten av anaerob biologisk nedbrytning av material under anaerob matsmältningsförhållanden med hög fast substans)
- Resultat: 40 % biologisk nedbrytning efter 175 dagar
- Strukturerad finish för förbättrat grepp och beröring
- Pulverfri, latexfri, icke-steril, AQL 1.5
- Klorerad insida för att erbjuda mer komfort och minska friktionen vid påtagning
- Antistatiska egenskaper på grund av inneboende antistatiska egenskaper hos nitril
- Godkänd för livsmedelshantering ((EU) nr 10/2011, (EC) 1935/2004 och FDA 21 CFR 177.2600)
- Dubbel märkning: PPE och medicinsk
- Överensstämmer med medicinsk utrustning (MDD 93/42/EEC), överensstämmer med EN455 (alla delar)
Specifikationer
Specifikationer
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | EN374 |
| Klorerad | Ja |
| Accelerator gratis | Nej |
| Användningsområden | Industriell |
| AQL | 1.5 |
| Färg | Klart |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Exteriör finish | Fullständigt texturerat |
| Finger Thickness (English) | 6 mil |
| Fingertjocklek (metrisk) | 0.15 mm |
| Visa mer |