Läs mer
Skytec TX4524 Latexfria engångshandskar av nitril
Produktkod. 17881094 Handla allt Skytec Produkter
Change view
Storlek:
6, X-Small
7, Liten
8, Intermediär
9, Betydande
10, X-large
11, 2X-large
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Storlek
17881094 8, Intermediär
17801104 6, X-Small
17821104 7, Liten
17811104 9, Betydande
17811084 10, X-large
17831104 11, 2X-large
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Produktkod. 17881094 Leverantör Skytec Leverantörsnummer SKG04524EF
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    236.00 SEK
    147.23 SEK / Paket med 100
    Save 88.77 SEK
    37% Av
Beräknad leverans: 20-11-2026
TX4524 Latexfria engångshandskar av nitril är högpresterande biologiskt nedbrytbara engångshandskar av nitril. Hållbar, dubbelcertifierad (industriell och medicinsk) och livsmedelssäker.
  • Högkvalitativ nitril, mjuk och hållbar
  • A Palmtjocklek 0,11 mm (4,5 mil), vikt: 5,4 g
  • Testade till ASTM D5526 (bestäm graden och hastigheten av anaerob biologisk nedbrytning av material under accelererade deponeringsförhållanden)
    • Resultat: 79 % biologisk nedbrytning efter 765 dagar
  • Testade till ASTM D5511 (bestäm graden och hastigheten av anaerob biologisk nedbrytning av material under anaerob matsmältningsförhållanden med hög fast substans)
    • Resultat: 40 % biologisk nedbrytning efter 175 dagar
  • Strukturerad finish för förbättrat grepp och beröring
  • Pulverfri, latexfri, icke-steril, AQL 1.5
  • Klorerad insida för att erbjuda mer komfort och minska friktionen vid påtagning
  • Antistatiska egenskaper på grund av inneboende antistatiska egenskaper hos nitril
  • Godkänd för livsmedelshantering ((EU) nr 10/2011, (EC) 1935/2004 och FDA 21 CFR 177.2600)
  • Dubbel märkning: PPE och medicinsk
  • Överensstämmer med medicinsk utrustning (MDD 93/42/EEC), överensstämmer med EN455 (alla delar)
Specifikationer
Certifieringar/efterlevnad (Europa) EN374
Klorerad Ja
Accelerator gratis Nej
Användningsområden Industriell
AQL 1.5
Färg Klart
Disponibel Engångsbruk
Exteriör finish Fullständigt texturerat
Finger Thickness (English) 6 mil.
Fingertjocklek (metrisk) 0.15 mm
Latexfri Ja
Material Nitril
Palm Thickness (English) 4,5 mil.
Handflatans tjocklek (metrisk) 0.11 mm
Pulveriserad Pulverfri
Produkttyp Nitril undersökningshandske
Storlek 8, Intermediär
Sterilitet Icke-steril
Tjocklek (engelska) 4,5 mil.
Tjocklek (metrisk) 0.11 mm
FDA 510 (k) Nej
Handske manschettstil Pärlstav
Serie TX4524
Längd (engelska) 9 tum
Längd (metrisk) 24 cm